Tisk…
(3-aminopropyl)tremethoxysilan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 1160 CZK
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
(3-aminopropyl)tremethoxysilan 99%
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Vzorec: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Bod varu: 217 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,942 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008207
CAS číslo: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA