(3-Iodopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
58035-100ML-F
58035-25ML-F
SIAL58035-100ML-FEA
12450
CZK
SIAL58035-100ML-F
SIAL58035-25ML-F
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Vzorec:
IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ |
MDL Number:
MFCD00054838 CAS číslo: 14867-28-8 |