(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
L03543.14
L03543.22
L03543.14EA
1620
CZK
L03543.14
L03543.22
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥97%
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 919-31-3
Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 217.34
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 1776392
MDL No.: MFCD00019851
Vzorec:
NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ MW: 217.34 Bod varu: 224…225 °C Hustota: 0.980 Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019851 CAS číslo: 919-31-3 EINECS: 213-050-5 |