Tisk…
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
440183-100ML 440183-1L
SIAL440183-100MLEA 2640 CZK
SIAL440183-100ML SIAL440183-1L
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000997
CAS číslo: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9