Tisk…
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
B22517.22 B22517.36
B22517.22EA 1340 CZK
B22517.22 B22517.36
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2530-87-2 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.72 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Recognizable Melting Point: -50° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 969627 MDL No.: MFCD00000997
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198.72
Bod varu: 195…197 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1.077
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000997
CAS číslo: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9