Tisk…
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 938 CZK
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane 98+%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198.72
Bod varu: 195…196 °C (750 mmHg)
Bod tání: -50
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000997
CAS číslo: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)