Tisk…
(3-Chloropropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
569615-100ML 569615-1L
SIAL569615-100MLEA 1690 CZK
SIAL569615-100ML SIAL569615-1L
(3-Chloropropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MDL Number: MFCD00018985
CAS číslo: 5089-70-3
EINECS: 225-805-6