(3-Chloropropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
569615-100ML
569615-1L
SIAL569615-100MLEA
1690
CZK
SIAL569615-100ML
SIAL569615-1L
(3-Chloropropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Vzorec:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ |
MDL Number:
MFCD00018985 CAS číslo: 5089-70-3 EINECS: 225-805-6 |