Tisk…
Methyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
M85301-100G M85301-500G M85301-5G
SIALM85301-100GEA 1110 CZK
SIALM85301-100G SIALM85301-500G SIALM85301-5G
Methyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Methyltrichlorosilane
Vzorec: CH₃Cl₃Si
MW: 149.48
Bod varu: 66
Bod tání: –90 °C
Hustota: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 1
MDL Number: MFCD00000481
CAS číslo: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3 I
REACH: 01-2119475226-36