Tisk…
Methyltrichlorosilane 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
127930100 127935000
ACRO127930100EA 864 CZK
ACRO127930100 ACRO127935000
Methyltrichlorosilane 98+%
Methyltrichlorosilane
Vzorec: CH₃Cl₃Si
MW: 149.48
Bod varu: 66 °C (760 mmHg)
Bod tání: –77 °C
Hustota: 1.27 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000481
CAS číslo: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475226-36
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %