Butyltin trichloride ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 96%
CAS No.: 1118-46-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3
Formula Weight: 282.17
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.693
Refractive Index: 1.5244
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -63°
Boiling Point: 98°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000515
Vzorec:
C₄H₉Cl₃Sn Bod varu: 98 °C (10 mmHg) Bod tání: –63 °C Hustota: 1,693 Bod vzplanutí: 81 °C (178 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000515 CAS číslo: 1118-46-3 EINECS: 214-263-6 UN: 3265 ADR: 8,II |