Tisk…

(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane

M-Clarity™ quality level = MQ200

440167-100ML 440167-1L 440167-2.5L 440167-500ML
SIAL440167-100MLEA 2630 CZK
SIAL440167-100ML SIAL440167-1L SIAL440167-2.5L SIAL440167-500ML
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Vzorec: C₉H₂₀O₅Si
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005144
CAS číslo: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR