Tisk…
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 1030 CZK
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan 97%
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Vzorec: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236.34
Bod varu: 120 °C (2 mmHg)
Bod tání: 0
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005144
CAS číslo: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA