Tisk…
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Dodavatel: abcr
AB111152.0500 AB111152.0100 SIG5840.0
ABCRAB111152.0500EA 0 CZK
ABCRAB111152.0500 ABCRAB111152.0100 ABCRSIG5840.0
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Vzorec: C₉H₂₀O₅Si
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005144
CAS číslo: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2