Tetravinylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
318256-25G
318256-5G
SIAL318256-25GEA
13180
CZK
SIAL318256-25G
SIAL318256-5G
Tetravinylsilane, Sigma-Aldrich®
Tetravinylsilane
Vzorec:
C₈H₁₂Si Bod varu: 125 °C (1013 hPa) Hustota: 0,7984 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008607 CAS číslo: 1112-55-6 EINECS: 214-192-0 UN: 1993 ADR: 3,II |