Vinyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
440221-100ML
440221-1L
SIAL440221-100MLEA
3470
CZK
SIAL440221-100ML
SIAL440221-1L
Vinyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec:
C₅H₁₂O₃Si Bod varu: 123 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008605 CAS číslo: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 |