Tisk…
Vinyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
235768-100ML 235768-500ML
SIAL235768-100MLEA 3430 CZK
SIAL235768-100ML SIAL235768-500ML
Vinyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
Bod varu: 123 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008605
CAS číslo: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8