Tisk…
Vinyltrimethoxysilane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
216521000 216525000
ACRO216521000EA 1870 CZK
ACRO216521000 ACRO216525000
Vinyltrimethoxysilane 98%
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
Bod varu: 123 °C (760 mmHg)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,968 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008605
CAS číslo: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3915 to 1.3935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %