Vinyltrimethoxysilane
Dodavatel: abcr
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trimethoxy(vinyl)silane
AB111598.0100
AB111598.0025
ABCRAB111598.0100EA
0
CZK
ABCRAB111598.0100
ABCRAB111598.0025
Vinyltrimethoxysilane
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec:
C₅H₁₂O₃Si Bod varu: 123 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008605 CAS číslo: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 |