Tisk…
Vinyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Triethoxy(vinyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
175560-100ML 175560-500ML
SIAL175560-100MLEA 2420 CZK
SIAL175560-100ML SIAL175560-500ML
Vinyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilane
Vzorec: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190.31
Bod varu: 160
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 34
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009063
CAS číslo: 78-08-0
EINECS: 201-081-7