Tisk…
Vinyltriethoxysilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triethoxy(vinyl)silane
174610250 174615000
ACRO174610250EA 644 CZK
ACRO174610250 ACRO174615000
Vinyltriethoxysilane 97%
Vinyltriethoxysilane
Vzorec: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190.31
Bod varu: 160
Hustota: 0.9 g/cm³
Bod vzplanutí: 34
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009063
CAS číslo: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %