Tisk…
Vinyltriethoxysilane
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
Synonyms: Triethoxy(vinyl)silane
AB111594.0025 AB111594.0100
ABCRAB111594.0025EA 0 CZK
ABCRAB111594.0025 ABCRAB111594.0100
Vinyltriethoxysilane
Vinyltriethoxysilane
Vzorec: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190.31
Bod varu: 160
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 34
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009063
CAS číslo: 78-08-0
EINECS: 201-081-7