Tisk…
Síran cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 2310 CZK
1.12416.0250 1.12416.1000
Síran cínatý, Sigma-Aldrich®
Síran cínatý
Vzorec: O₄SSn
MW: 214.77
Hustota: 4.15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011246
CAS číslo: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)