Tisk…

Síran cínatý 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate

223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 1400 CZK
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Síran cínatý 95%
Síran cínatý
Vzorec: O₄SSn
Hustota: 4,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011246
CAS číslo: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR