Tisk…
Síran olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
307734-100G 307734-500G
SIAL307734-100GEA 1500 CZK
SIAL307734-100G SIAL307734-500G
Síran olovnatý, Sigma-Aldrich®
Síran olovnatý
Vzorec: O₄PbS
Bod tání: 1000 °C
Hustota: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00011166
CAS číslo: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05444