Síran olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10730.09
10730.18
10730.09EA
2550
CZK
10730.09
10730.18
Síran olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Síran olovnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-14-2
Molecular Formula: PbSO4
Formula Weight: 303.25
Physical Form: Crystalline
Density: 6.2
Melting Point: 1170°
Merck Reference: 14,5420
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011166
Vzorec:
O₄PbS Bod tání: 1170 °C Hustota: 6,2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011166 CAS číslo: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5420 |