Tisk…
Lead(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
208302-100G 208302-500G
SIAL208302-100GEA 2190 CZK
SIAL208302-100G SIAL208302-500G
Lead(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Lead(II) thiocyanate
Vzorec: C₂N₂PbS₂
Bod tání: 190 °C
Hustota: 3,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011155
CAS číslo: 592-87-0
EINECS: 209-774-6
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05450