Tisk…
sirouhlík ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
270660-1LEA 4120 CZK
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
sirouhlík ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
sirouhlík
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Vzorec: CS₂
Bod varu: 46 °C (1,013 hPa)
Bod tání: -76 °C
Hustota: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011321
CAS číslo: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 750 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 410 nm Max. 0.05
Absorbance at 403 nm Max. 0.10
Absorbance at 394 nm Max. 0.25
Absorbance at 388 nm Max. 0.50
Absorbance at 386 nm Max. 1.0
Autoignition Temperature 212 °F
Explosion Limit 50 %
Vapor Density 2.67 (vs air)