Tisk…
Sulfid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
372595-100G 372595-25G
SIAL372595-100GEA 10100 CZK
SIAL372595-100G SIAL372595-25G
Sulfid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Sulfid olovnatý
Vzorec: ̍PbS
Bod varu: 1344 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1114 °C
Hustota: 7,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016280
CAS číslo: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05445