Tisk…
Sulfid olovnatý (≥82% Pb)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 1610 CZK
A10268.36 A10268.0E
Sulfid olovnatý (≥82% Pb)
Sulfid olovnatý
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Vzorec: PbS
Bod varu: 1344 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1114 °C
Hustota: 7,5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016280
CAS číslo: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5421