Sulfid olovnatý ≥99.995% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lead sulphide
45462.09
45462.04
45462.09EA
10020
CZK
45462.09
45462.04
Sulfid olovnatý ≥99.995% (metals basis)
Sulfid olovnatý
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-87-0
Molecular Formula: PbS
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Lump
Density: 7.5
Refractive Index: 3.921
Odour: Odourless
Melting Point: 1114°
Merck Reference: 14,5421
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016280
Vzorec:
̍PbS MW: 239.27 Bod varu: 1344 Bod tání: 1114 Hustota: 7.5 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016280 CAS číslo: 1314-87-0 EINECS: 215-246-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5421 |