Tisk…
Tetramethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetramethyl orthosilicate
M-Clarity™ quality level = MQ200
87682-1L 87682-250ML
SIAL87682-1LEA 18530 CZK
SIAL87682-1L SIAL87682-250ML
Tetramethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Tetramethoxysilane
Vzorec: C₄H₁₂O₄Si
MW: 152.22
Bod varu: 121
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008341
CAS číslo: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 I