Tisk…
Tetramethoxysilane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetramethyl orthosilicate
203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 1030 CZK
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Tetramethoxysilane 99%
Tetramethoxysilane
Vzorec: C₄H₁₂O₄Si
MW: 152.22
Bod varu: 121
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008341
CAS číslo: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA