Tisk…
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetraethoxysilane
86578-1L 86578-250ML
SIAL86578-1LEA 3140 CZK
SIAL86578-1L SIAL86578-250ML
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Bod varu: 168 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882