Tisk…
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
131903-2.5L 131903-250ML 131903-25ML 131903-500ML 131903-1L
SIAL131903-2.5LEA 6410 CZK
SIAL131903-2.5L SIAL131903-250ML SIAL131903-25ML SIAL131903-500ML SIAL131903-1L
Tetraethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Bod varu: 168 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882