Tisk…
Tetraethoxysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Tetraethoxysilane
24004.290EA 2550 CZK
24004.290 24004.360
Tetraethoxysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Bod varu: 168 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85,5 °C
Hustota: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %