Tisk…
Tetraethoxysilan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 2980 CZK
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraethoxysilan 98%
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Bod varu: 166…169 °C (760 mmHg)
Bod tání: –77 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA