Tisk…

Tetraethoxysilan

Dodavatel: abcr
Nebezpečí

AB111385.0100 AB111385.0002
ABCRAB111385.0100EA 0 CZK
ABCRAB111385.0100 ABCRAB111385.0002
Tetraethoxysilan
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Bod varu: 168 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR