Tetrabutoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03141.14
L03141.22
L03141.14EA
1730
CZK
L03141.14
L03141.22
Tetrabutoxysilane ≥97%
Tetrabutoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 4766-57-8
Molecular Formula: C16H36O4Si
Formula Weight: 320.55
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Characteristic
Melting Point:
Vzorec:
C₁₆H₃₆O₄Si Bod varu: 277 °C Bod tání: < –80 °C Hustota: 0,899 Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009432 CAS číslo: 4766-57-8 EINECS: 225-305-8 |