(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Dodavatel: abcr
Synonyms:
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
AB108961.0025
AB108961.0100
AB108961.1000
AB108961.2000
ABCRAB108961.0025EA
0
CZK
ABCRAB108961.0025
ABCRAB108961.0100
ABCRAB108961.1000
ABCRAB108961.2000
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Vzorec:
C₉H₁₈O₅Si |
MDL Number:
MFCD00054803 CAS číslo: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 |