Triethoxysilane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22063.09
B22063.18
B22063.30
B22063.09EA
2040
CZK
B22063.09
B22063.18
B22063.30
Triethoxysilane 96%
Triethoxysilane
Purity: 96%
CAS No.: 998-30-1
Molecular Formula: C6H16O3Si
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -170°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1738989
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00009061
Vzorec:
C₆H₁₆O₃Si MW: 164.28 Bod varu: 134…135 °C Bod tání: –170 °C Hustota: 0.885 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009061 CAS číslo: 998-30-1 EINECS: 213-650-7 UN: 3489 ADR: 6.1 I |