Tisk…
Oxid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
549657-25G 549657-5G
SIAL549657-25GEA 9560 CZK
SIAL549657-25G SIAL549657-5G
Oxid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
Bod varu: ∼2500 °C (1013 hPa)
Hustota: 6,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011244
CAS číslo: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778