Tisk…
Oxid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244651-100G 244651-2KG 244651-500G
SIAL244651-100GEA 3660 CZK
SIAL244651-100G SIAL244651-2KG SIAL244651-500G
Oxid ciničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
MW: 150.71
Bod varu: ∼2500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1624.85
Hustota: 6.95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011244
CAS číslo: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778