Tisk…
Oxid ciničitý 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
223681000 223685000
ACRO223681000EA 2280 CZK
ACRO223681000 ACRO223685000
Oxid ciničitý 99.9% (trace metals basis)
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
MW: 150.71
Bod varu: ∼2500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1624.85
Hustota: 6.95 g/cm³
MDL Number: MFCD00011244
CAS číslo: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %