Tisk…
Oxid cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244643-100G 244643-500G
SIAL244643-100GEA 3020 CZK
SIAL244643-100G SIAL244643-500G
Oxid cínatý, Sigma-Aldrich®
Oxid cínatý
Vzorec: OSn
Bod varu: 1425 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1040 °C
Hustota: 6,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011243
CAS číslo: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944