Oxid cínatý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
A17889.22EA
1240
CZK
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
Oxid cínatý ≥99%
Oxid cínatý
Purity: 99%
CAS No.: 21651-19-4
Molecular Formula: OSn
Formula Weight: 134.69
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
MDL No.: MFCD00011243
Vzorec:
OSn Bod varu: 1425 °C (1013 hPa) Hustota: 6,45 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011243 CAS číslo: 21651-19-4 EINECS: 244-499-5 Merck Index: 14,8787 |