Tisk…
Silikagel, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
637238-250G 637238-500G 637238-50G
SIAL637238-250GEA 22950 CZK
SIAL637238-250G SIAL637238-500G SIAL637238-50G
Silikagel, Sigma-Aldrich®
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1719 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493