Silikagel ≥99.0% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g
Density: 2.2
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Bod varu: 2230 °C Bod tání: 1710 °C Hustota: 2,2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS číslo: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |