Tisk…
Oxid germaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Germanium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
483001-10G 483001-50G
SIAL483001-10GEA 7370 CZK
SIAL483001-10G SIAL483001-50G
Oxid germaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid germaničitý
Vzorec: GeO₂
Bod tání: 1110 °C
Hustota: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011030
CAS číslo: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417