Tisk…
Oxid germaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Germanium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
1.12177.0005EA 3260 CZK
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
Oxid germaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid germaničitý
Vzorec: GeO₂
MW: 104,61 g/mol
Bod tání: 1110 °C
Hustota: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011030
CAS číslo: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4.5 g/l (25 °C)
Melting Point 1115 °C
Molar Mass 104.61 g/mol
Bulk Density 1430 kg/m3
Density 4.23 g/cm3 (25 °C)