Oxid germaničitý ≥99.9999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10510.06
10510.14
10510.22
10510.06EA
2770
CZK
10510.06
10510.14
10510.22
Oxid germaničitý ≥99.9999% (metals basis)
Oxid germaničitý
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Vzorec:
GeO₂ Bod tání: 1086 °C Hustota: 6,239 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011030 CAS číslo: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 14,4409 |